Plomo (II) carbonato basico, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 229 EUR
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
Plomo (II) carbonato basico, extra puro
Plomo (II) carbonato basico
Formula: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Pto. de fusión: 400 °C (desc.)
Densidad: 6,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078155
Núm. CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)