Plomo (II) carbonato basico ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5229.97 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Plomo (II) carbonato basico ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Plomo (II) carbonato basico
Formula: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 7,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078155
Núm. CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %