Plomo (II) fluoruro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lead difluoride
10723.14
10723.22
10723.14EA
135
EUR
10723.14
10723.22
Plomo (II) fluoruro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) fluoruro
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Formula:
F₂Pb MW: 245.2 g/mol Pto. Ebullición: 1290 °C Pto. de fusión: 855 °C Densidad: 8.445 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011162 Núm. CAS: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5408 |