Plomo (II) fluoruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lead difluoride
88282.30
88282.A1
88282.30EA
109
EUR
88282.30
88282.A1
Plomo (II) fluoruro ≥99%
Plomo (II) fluoruro
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Formula:
F₂Pb MW: 245.2 g/mol Pto. Ebullición: 1290 °C Pto. de fusión: 855 °C Densidad: 8.445 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011162 Núm. CAS: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 Índice Merck: 12,05425 |