Difluoruro de estaño 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 90.2 EUR
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Difluoruro de estaño 99%
Difluoruro de estaño
Formula: SnF₂
Pto. Ebullición: 850 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215 °C
Densidad: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042540
Núm. CAS: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08940
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)