Difluoruro de estaño ≥97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97.5%
CAS No.: 7783-47-3
Molecular Formula: F2Sn
Formula Weight: 156.69
Physical Form: Crystalline
Density: 4.57
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 219°
Boiling Point: 850°
Merck Reference: 14,8784
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042540
Formula:
SnF₂ Pto. Ebullición: 850 °C Pto. de fusión: 219 °C Densidad: 4,57 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042540 Núm. CAS: 7783-47-3 EINECS: 231-999-3 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8784 |