Tetrafluoruro de estaño ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-62-2
Molecular Formula: SnF4
Formula Weight: 194.68
Physical Form: -6 Mesh Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8776
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formula:
SnF₄ Pto. Ebullición: 705 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 705 °C (subl.) Densidad: 4,78 g/cm³ (19 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042541 Núm. CAS: 7783-62-2 EINECS: 232-016-0 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8776 |