Plomo (II) ioduro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de plomo(II), Diioduro de plomo
198860500 198862500
ACRO198860500EA 93.7 EUR
ACRO198860500 ACRO198862500
Plomo (II) ioduro 99%
Plomo (II) ioduro
Formula: I₂Pb
MW: 461.01 g/mol
Pto. Ebullición: 954
Pto. de fusión: 402
Densidad: 6.16 g/cm³
Número MDL: MFCD00011163
Núm. CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
Índice Merck: 12,05430
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm