Plomo (II) ioduro ≥99.9985% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12724.14 12724.22
12724.14EA 168 EUR
12724.14 12724.22
Plomo (II) ioduro ≥99.9985% (metals basis)
Plomo (II) ioduro
Formula: I₂Pb
Pto. Ebullición: 954 °C
Pto. de fusión: 402 °C
Densidad: 6,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011163
Núm. CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5411