Plomo (II) ioduro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de plomo(II), Diioduro de plomo
44314.06
44314.14
44314.22
44314.06EA
127
EUR
44314.06
44314.14
44314.22
Plomo (II) ioduro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Plomo (II) ioduro
Purity: 99.999%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: -10 Mesh Beads
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formula:
I₂Pb Pto. Ebullición: 954 °C Pto. de fusión: 402 °C Densidad: 6,16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011163 Núm. CAS: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN: 2291 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5411 |