Plomo (II) ioduro ≥98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de plomo(II), Diioduro de plomo
57103.18
57103.30
57103.18EA
84.8
EUR
57103.18
57103.30
Plomo (II) ioduro ≥98.5%
Plomo (II) ioduro
Purity: 98.5%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Solubility: Partially soluble in water. Freely soluble in sodium thiosulfate solution. Soluble in concentrated solutions of alkali iodides. Insoluble in alcohol and cold HCl
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Formula:
I₂Pb MW: 461.01 g/mol Pto. Ebullición: 954 °C Pto. de fusión: 402 Densidad: 6.16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011163 Núm. CAS: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN: 2291 Índice Merck: 12,05430 |