Germanio (II) ioduro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diioduro de germanio
14013.03
14013.06
14013.03EA
248
EUR
14013.03
14013.06
Germanio (II) ioduro ≥99.99% (metals basis)
Germanio (II) ioduro
Purity: 99.99%
CAS No.: 13573-08-5
Molecular Formula: GeI2
Formula Weight: 326.40
Physical Form: -10 Mesh
Density: 5.37
Appearance: Yellow to brown
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00135537
Formula:
GeI₂ MW: 326.42 g/mol Pto. de fusión: 460 Densidad: 5.37 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135537 Núm. CAS: 13573-08-5 EINECS: 236-998-1 UN: 3260 ADR: 8 II |