Germanio (IV) ioduro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14009.09
14009.18
14009.09EA
377
EUR
14009.09
14009.18
Germanio (IV) ioduro ≥99.999% (metals basis)
Germanio (IV) ioduro
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-95-8
Molecular Formula: GeI4
Formula Weight: 580.21
Physical Form: -10 Mesh Crystalline
Density: 4.32
Melting Point: 146°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016120
Formula:
GeI₄ MW: 580,23 g/mol Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146 °C Densidad: 4,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016120 Núm. CAS: 13450-95-8 EINECS: 236-613-7 UN: 3260 ADR: 8,III |