Tetraiodosilano ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-84-4
Molecular Formula: I4Si
Formula Weight: 535.70
Physical Form: Lump, Packaged under argon
Density: 4.198
Appearance: White
Melting Point: 120°
Boiling Point: 290°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00054041
Formula:
I₄Si Pto. Ebullición: 290 °C Pto. de fusión: 120 °C Densidad: 4,198 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054041 Núm. CAS: 13465-84-4 EINECS: 236-706-2 UN: 2923 ADR: 8,II |