Tetraioduro de estaño, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
13617.06
13617.14
13617.06EA
248
EUR
13617.06
13617.14
Tetraioduro de estaño, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Tetraioduro de estaño
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formula:
I₄Sn Pto. Ebullición: 340 °C Pto. de fusión: ∼ 143 °C Densidad: 4,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036272 Núm. CAS: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8777 |