Tetraioduro de estaño ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
71114.09
71114.18
71114.09EA
78.8
EUR
71114.09
71114.18
Tetraioduro de estaño ≥95%
Tetraioduro de estaño
Purity: 95%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: I4Sn
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Crystalline
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, CS2, chloroform, and ether. Decomposes in water
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formula:
I₄Sn Pto. Ebullición: 340 °C Pto. de fusión: ∼ 143 °C Densidad: 4,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036272 Núm. CAS: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8777 |