Plomo (II) óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Monóxido de plomo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05658.5000 1.05658.9050
1.05658.5000EA 1200 EUR
1.05658.5000 1.05658.9050
Plomo (II) óxido, Supelco®
Plomo (II) óxido
Formula: PbO
MW: 223.2 g/mol
Pto. Ebullición: 1470
Pto. de fusión: 888
Densidad: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,05431
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)