Plomo (II) óxido, amarillo ≥99.0% (by complexometric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
15338-250G 15338-1KG 15338-25KG
15338-250GEA 199 EUR
15338-250G 15338-1KG HONC15338-25KG
Plomo (II) óxido, amarillo ≥99.0% (by complexometric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Plomo (II) óxido
Formula: PbO
Pto. Ebullición: 1,470 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 890 °C
Densidad: 9,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05431
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Total N Max. 10 ppm