Plomo (II,IV) óxido 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Minio anaranjado
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 28.3 EUR
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Plomo (II,IV) óxido 98%
Plomo (II,IV) óxido
Formula: Pb₃O₄
MW: 685.6 g/mol
Pto. Ebullición: 2682 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078491
Núm. CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,05449
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm