Plomo (IV) óxido 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plomo peróxido, Dióxido de plomo
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 55.7 EUR
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
Plomo (IV) óxido 97+%, extra puro
Plomo (IV) óxido
Formula: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011165
Núm. CAS: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,05424
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %