Plomo (IV) óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10729.09
10729.18
10729.09EA
202
EUR
10729.09
10729.18
Plomo (IV) óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Plomo (IV) óxido
Purity: 99.995%
CAS No.: 1309-60-0
Molecular Formula: PbO2
Formula Weight: 239.19
Physical Form: Powder
Density: 9.38
Melting Point: 290° dec.
Merck Reference: 14,5407
UN No.: 1872
MDL No.: MFCD00011165
Formula:
O₂Pb Densidad: 9,38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011165 Núm. CAS: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,5407 |