Plomo (IV) óxido ≥97.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Plomo peróxido, Dióxido de plomo
12483.22
12483.36
12483.22EA
82.5
EUR
12483.22
12483.36
Plomo (IV) óxido ≥97.0% ACS
Plomo (IV) óxido
Purity: 97.0% min
CAS No.: 1309-60-0
Molecular Formula: PbO2
Formula Weight: 239.19
Physical Form: Powder
Density: 9.38
Melting Point: 290° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in HCl (with evolution of chlorine), oxalic acid, HNO3 in presence of H2O2, alkali iodide solutions, hot alkali caustic solutions
Merck Reference: 14,5407
UN No.: 1872
MDL No.: MFCD00011165
In battery electrodes, manufacturing of pigments and dyes, as analytical lab reagent
Formula:
O₂Pb MW: 239.2 g/mol Pto. de fusión: 290 °C (desc.) Densidad: 9.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011165 Núm. CAS: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,5407 |