Germanio (IV) óxido 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 142 EUR
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
Germanio (IV) óxido 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Germanio (IV) óxido
Formula: GeO₂
Pto. de fusión: 1115 °C
Densidad: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011030
Núm. CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Índice Merck: 12,04417
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm