Germanio (IV) óxido ≥99.9999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de germanio
10510.06 10510.14 10510.22
10510.06EA 91.1 EUR
10510.06 10510.14 10510.22
Germanio (IV) óxido ≥99.9999% (metals basis)
Germanio (IV) óxido
Purity: 99.9999% CAS No.: 1310-53-8 Molecular Formula: GeO2 Formula Weight: 104.59 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 6.239 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1086° Merck Reference: 14,4409 MDL No.: MFCD00011030
Formula: GeO₂
MW: 104.61 g/mol
Pto. de fusión: 1086 °C
Densidad: 6.239
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011030
Núm. CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Índice Merck: 14,4409