Germanio (IV) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11155.14
11155.22
11155.06
11155.14EA
330
EUR
11155.14
11155.22
11155.06
Germanio (IV) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Germanio (IV) óxido
Purity: 99.999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Solubility: Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Formula:
GeO₂ Pto. de fusión: 1086 °C Densidad: 6,239 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011030 Núm. CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Índice Merck: 14,4409 |