Germanio (IV) óxido ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de germanio
36382.04 36382.09 36382.18
36382.04EA 102 EUR
36382.04 36382.09 36382.18
Germanio (IV) óxido ≥99.99% (metals basis)
Germanio (IV) óxido
Purity: 99.99% CAS No.: 1310-53-8 Molecular Formula: GeO2 Formula Weight: 104.59 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 6.239 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1086° Merck Reference: 14,4409 MDL No.: MFCD00011030
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass
Formula: GeO₂
MW: 104.61 g/mol
Pto. de fusión: 1086 °C
Densidad: 6.239
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011030
Núm. CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Índice Merck: 14,4409