Germanio (IV) óxido, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005
1.12177.0025
1.12177.0002
1.12177.0005EA
148
EUR
1.12177.0005
1.12177.0025
1.12177.0002
Germanio (IV) óxido, Sigma-Aldrich®
Germanio (IV) óxido
Formula:
GeO₂ Pto. de fusión: 1110 °C Densidad: 3,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011030 Núm. CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Índice Merck: 12,04417 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 4.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 1115 °C |
Molar Mass | 104.61 g/mol |
Bulk Density | 1430 kg/m3 |
Density | 4.23 g/cm3 (25 °C) |