Kieselguhr Reag. Ph. Eur., GR para análisis, purificado, calcinado , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
1.07910.0250EA 81.9 EUR
1.07910.0250 1.07910.1000 1.07910.9025
Kieselguhr Reag. Ph. Eur., GR para análisis, purificado, calcinado , pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Supelco®
Kieselguhr
Formula: O₂Si
Pto. de fusión: >450 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity passes test
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water) 44809
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C) ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm) about 98
Bulk density about 20