Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificado, calcinado, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.08117.9025EA 406 EUR
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificado, calcinado, SAFC®
Kieselguhr
Formula: O₂Si
MW: 60,08 g/mol
Densidad: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0