Monóxido de silicio ≥99.8% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silicon monoxide, Silicon oxide
89430.18
89430.30
89430.18EA
129
EUR
89430.18
89430.30
Monóxido de silicio ≥99.8% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Monóxido de silicio
Purity: 99.8%
CAS No.: 10097-28-6
Molecular Formula: OSi
Formula Weight: 44.09
Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less)
Density: 2.13
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
SiO MW: 44.08 g/mol Pto. Ebullición: 1880 °C Pto. de fusión: >1702 °C Densidad: 2.13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151536 Núm. CAS: 10097-28-6 EINECS: 233-232-8 Índice Merck: 14,8496 |