Dióxido de silicio ≥99.0% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
89709.A1
89709.A7
89709.30
89709.A1EA
269
EUR
89709.A1
89709.A7
89709.30
Dióxido de silicio ≥99.0% (metals basis)
Dióxido de silicio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g
Density: 2.2
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8493 |