Sílice, vítrea, en gránulos, Patinal® 1-4 mm
Proveedor: Merck
1.07537.0100 1.07537.1000
1.07537.0100EA 0 EUR
1.07537.0100 1.07537.1000
Sílice, vítrea, en gránulos, Patinal® 1-4 mm
Sílice, vítrea
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8