Silicagel amorfo S.A. 85-115 m²/g, fumed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42737.30
42737.18
42737.A1
42737.30EA
92.7
EUR
42737.30
42737.18
42737.A1
Silicagel amorfo S.A. 85-115 m²/g, fumed
Silicagel amorfo
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, sealants, silicones
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8493 |