Silicagel amorfo S.A. 205-245 m²/g, fumed, surface treated
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42782.18
42782.30
42782.A1
42782.18EA
40.4
EUR
42782.18
42782.30
42782.A1
Silicagel amorfo S.A. 205-245 m²/g, fumed, surface treated
Silicagel amorfo
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 mesh powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6
MDL No.: MFCD00011232
Coatings, thermal insulation, silicones
Formula:
SiO₂ Pto. de fusión: ~ 2230 °C Densidad: 2,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |