Silicagel amorfo S.A. 105-145 m²/g, fumed, surface treated
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42783.18 42783.30 42783.A1
42783.18EA 27.5 EUR
42783.18 42783.30 42783.A1
Silicagel amorfo S.A. 105-145 m²/g, fumed, surface treated
Silicagel amorfo
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 mesh powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, sealants, inks, thermal insulation, silicones to provide hydrophobicity
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. de fusión: 2230
Densidad: 2.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4