Silicagel amorfo S.A. 105-130 m²/g, fumed, surface treated
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42784.18
42784.30
42784.A1
42784.18EA
39.4
EUR
42784.18
42784.30
42784.A1
Silicagel amorfo S.A. 105-130 m²/g, fumed, surface treated
Silicagel amorfo
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh powder
Density: 1.8
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Coatings, adhesives, sealants, silicones, inks
Formula:
SiO₂ Pto. de fusión: ~ 2230 °C Densidad: 1,8 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |