Silicagel amorfo ≥99.9% (metals basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
44781.14 44781.22 44781.36
44781.14EA 83.9 EUR
44781.14 44781.22 44781.36
Silicagel amorfo ≥99.9% (metals basis), nanopolvo
Silicagel amorfo
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 80nm APS Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2.4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493