Silicagel amorfo, fumed S.A. 350-420m2/g
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
89376.18
89376.30
89376.A1
89376.18EA
41.9
EUR
89376.18
89376.30
89376.A1
Silicagel amorfo, fumed S.A. 350-420m2/g
Silicagel amorfo
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8493 |