Monóxido de estaño ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
A17889.22EA
40.6
EUR
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
Monóxido de estaño ≥99%
Monóxido de estaño
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Formula:
OSn Pto. Ebullición: 1425 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1080 °C (desc.) Densidad: 6,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011243 Núm. CAS: 21651-19-4 EINECS: 244-499-5 Índice Merck: 14,8787 |