Dióxido de estaño 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
223681000 223685000
ACRO223681000EA 74.4 EUR
ACRO223681000 ACRO223685000
Dióxido de estaño 99.9% (trace metals basis)
Dióxido de estaño
Formula: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Pto. Ebullición: ∼2500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1624.85
Densidad: 6.95 g/cm³
Número MDL: MFCD00011244
Núm. CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Índice Merck: 14,08778
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %