Dióxido de estaño ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.996%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 6.95
Refractive Index: 1.9968
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1630°
Boiling Point: 1800-1900° subl.
Merck Reference: 14,8778
MDL No.: MFCD00011244
Formula:
O₂Sn Pto. Ebullición: 1800…1900 °C (subl.) Pto. de fusión: 1630 °C Densidad: 6,95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011244 Núm. CAS: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Índice Merck: 14,8778 |