Dióxido de estaño ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12283.22 12283.36 12283.A3
12283.22EA 49 EUR
12283.22 12283.36 12283.A3
Dióxido de estaño ≥99.9% (metals basis)
Dióxido de estaño
Purity: 99.9% CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 6.95 Refractive Index: 1.9968 Appearance: White to pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1630° Boiling Point: 1800-1900° subl. Merck Reference: 14,8778 MDL No.: MFCD00011244
Formula: O₂Sn
Pto. Ebullición: 1800…1900 °C (subl.)
Pto. de fusión: 1630 °C
Densidad: 6,95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011244
Núm. CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Índice Merck: 14,8778