Trietoxisilano 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22063.09
B22063.18
B22063.30
B22063.09EA
66.9
EUR
B22063.09
B22063.18
B22063.30
Trietoxisilano 96%
Trietoxisilano
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Formula:
C₆H₁₆O₃Si MW: 164,28 g/mol Pto. Ebullición: 134…135 °C Pto. de fusión: –170 °C Densidad: 0,885 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009061 Núm. CAS: 998-30-1 EINECS: 213-650-7 UN: 3489 ADR: 6.1,I |