Germanio (IV) isopropóxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropanolato de germanio (IV)
42673.03
42673.06
42673.14
42673.03EA
78.1
EUR
42673.03
42673.06
42673.14
Germanio (IV) isopropóxido ≥99.9% (metals basis)
Germanio (IV) isopropóxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 21154-48-3
Molecular Formula: C12H28GeO4
Formula Weight: 308.94
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.414
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 109°/30mm
MDL No.: MFCD00015339
Formula:
C₁₂H₂₈GeO₄ Pto. Ebullición: 109 °C (30 mmHg) Densidad: 1,025 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015339 Núm. CAS: 21154-48-3 |