Ortosilicato de tetrabutilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Silicato de tetrabutilo
L03141.14 L03141.22
L03141.14EA 57 EUR
L03141.14 L03141.22
Ortosilicato de tetrabutilo ≥97%
Ortosilicato de tetrabutilo
Purity: 97% CAS No.: 4766-57-8 Molecular Formula: C16H36O4Si Formula Weight: 320.55 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Characteristic Melting Point: -80° Boiling Point: 277° Beilstein Reference: 1709274 MDL No.: MFCD00009432
Formula: C₁₆H₃₆O₄Si
MW: 320,54 g/mol
Pto. Ebullición: 277 °C
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 0,899
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009432
Núm. CAS: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8