Germanio (IV) etóxido ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
43052.03
43052.14
43052.06
43052.03EA
65
EUR
43052.03
43052.14
43052.06
Germanio (IV) etóxido ≥99.995% (metals basis)
Germanio (IV) etóxido
Purity: 99.995%
CAS No.: 14165-55-0
Molecular Formula: C8H20GeO4
Formula Weight: 252.84
Flash Point: 49°(121°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.14
Refractive Index: 1.4070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -72°
Boiling Point: 185.5°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015121
Preparation of GeO2 by CVD; intermediate in sol-gel synthesis
Formula:
C₈H₂₀GeO₄ MW: 252,85 g/mol Pto. Ebullición: 185,5 °C Pto. de fusión: –72 °C Densidad: 1,14 Pto. de inflamación: 49 °C (121 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015121 Núm. CAS: 14165-55-0 EINECS: 238-007-8 UN: 1993 ADR: 3,III |