Tetraetilo ortosilicato (TEOS) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 97.4 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraetilo ortosilicato (TEOS) 98%
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Pto. Ebullición: 166…169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009062
Núm. CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03882
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA