Tetraetilo ortosilicato (TEOS) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3830
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
Formula:
Si(OC₂H₅)₄ MW: 208,33 g/mol Pto. Ebullición: 168 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,934 Pto. de inflamación: 46 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009062 Núm. CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Índice Merck: 14,3851 |