Tetraetilo ortosilicato (TEOS) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetraethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
8.00658.0250EA 41.5 EUR
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
Tetraetilo ortosilicato (TEOS) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85,5 °C
Densidad: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009062
Núm. CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03882
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -85.5 °C
Molar Mass 208.33 g/mol
Boiling Point 168.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 37 °C
Explosion Limit 1.3 - 23 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Ignition Point 230 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid