Tetraetilo ortosilicato (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Tetraethoxysilane
24004.290EA 95.5 EUR
24004.290 24004.360
Tetraetilo ortosilicato (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85,5 °C
Densidad: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009062
Núm. CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03882
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %